Läs mer
Diethyl ethylidenemalonate, 99%
Produktkod. 11328625
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328625 5 g 5g
11318625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12117.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1462-12-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1462-12-0
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00009145
InChI-nyckel LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethylidenemalonate, diethyl 2-ethylidenemalonate, propanedioic acid, ethylidene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylidenepropanedioate, 2-ethylidenemalonic acid diethyl ester, diethylethylidenemalonate, acmc-1c0mi, diethyl ethylidene malonate, diethyl ethylidenepropanedioate, diethyl 2-ethylidenemalonate #
PubChem CID 73831
LEDER CCOC(=O)C(=CC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ethylidenemalonate
Densitet 1.019
Kokpunkt 115°C to 116°C (17 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 5 g
Beilstein 1773932
IUPAC-namn 1,3-dietyl-2-etylidenpropandioat
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.