Läs mer
Alfa Aesar™ Diethyl ethylmalonate, 99%
Produktkod. 11401077
Change view
Kvantitet:
100g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401077 100g 100g
1 options
Produktkod. 11401077 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B24077.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ethylmalonate
CAS 133-13-1
Kokpunkt 204°C to 206°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Molekylformel C9H16O4
MDL-nummer MFCD00009167
Kvantitet 100g
Beilstein 607635
Synonym diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
InChI-nyckel VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-namn diethyl 2-ethylpropanedioate
Molekylvikt (g/mol) 188.223
PubChem CID 8610
Formel vikt 188.22
Procent renhet 99%