Läs mer
Diethyl ethylmalonate, 99%
Produktkod. 10529240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10529240 100 g Glasflaska 100g
10224190 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10529240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114361000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133-13-1 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-13-1
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD00009167
InChI-nyckel VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
PubChem CID 8610
IUPAC-namn dietyl-2-etylpropandioat
LEDER CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ethylmalonate
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 75°C to 77°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH(C2H5)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4150 to 1.417
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 644
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 188.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.