Läs mer
Diethyl fluoromalonate, 97%
Produktkod. 11475646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475646 5 g 5g
11465646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20766.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 685-88-1 | C7H11FO4 | 178.159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 685-88-1
Molekylformel C7H11FO4
Molekylvikt (g/mol) 178.159
MDL-nummer MFCD00009139
InChI-nyckel GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
PubChem CID 12702
IUPAC-namn dietyl-2-fluorpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl fluoromalonate
Densitet 1.129
Kokpunkt 121°C to 122°C (30 mmHg)
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1775686
Formel vikt 178.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.