Läs mer
Diethyl fluoromalonate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10227230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10227230 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Produktkod. 10227230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307640010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl fluoromalonate
Namnnotering 97%
CAS 685-88-1
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 121°C to 122°C (30.0 mmHg)
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H11FO4
Linjär formel FCH(CO2C2H5)2
MDL-nummer MFCD00009139
Kvantitet 1 mL
Synonym diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
InChI-nyckel GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
IUPAC-namn diethyl 2-fluoropropanedioate
Molekylvikt (g/mol) 178.16
PubChem CID 12702
Formel vikt 178.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid