Läs mer
Diethyl formamidomalonate, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl formamidomalonate |
| Namnnotering | 97% |
| Smältpunkt | 51.0°C to 56.0°C |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 173.0°C to 176.0°C (11.0 mmHg) |
| Flampunkt | 113°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | C2H5O2CCH(NHCHO)CO2C2H5 |
| Visa mer |