Läs mer
Diethyl fumarate, 98%
Produktkod. 11443307
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443307 100 g 100g
11453307 500 g 500g
11463307 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16214.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
Solubility
It is soluble in water, acetone, and chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, bases, reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-91-6
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00064455
InChI-nyckel IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonym diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
IUPAC-namn diethyl (E)-but-2-enedioate
LEDER CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl fumarate
Smältpunkt ∼0°C
Densitet 1.05
Kokpunkt 98°C to 100°C (14 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 100 g
Beilstein 775347
Löslighetsinformation It is soluble in water,acetone,and chloroform.
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.