Läs mer
Dietylfumarat, 98 %
Produktkod. 10773641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773641 10 g Glasflaska 10g
10697062 250 g Glasflaska 250g
10687062 1 kg Glasflaska 1kg
13448308 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10773641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114380100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-91-6
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00064455
InChI-nyckel IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonym diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
IUPAC-namn dietyl (E)-but-2-endioat
LEDER CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl fumarate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 1,0 °C till 2,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 218,0 °C till 219,0 °C
Flampunkt 91 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Brytningsindex 1,4396 till 1,4416
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar.
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.