Läs mer
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30956030
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30956030 500 g 500g
30949413 25 g 25g
30955149 1 kg 1kg
30950243 100 g 100g
30951833 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30956030 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD124701500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
CAS 3084-40-0
Molekylformel C5H13O4P
MDL-nummer MFCD00014418
Kvantitet 500 g
LEDER OCP(OCC)(OCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 168.13
Procent renhet 97%