Läs mer
Diethyl hydroxymethylphosphonate, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Diethyl hydroxymethylphosphonate acts as a reactant for synthesis of α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies, dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition, phosphonates for anti-HIV-1 activity, homo and copolymers of phosphonated norbornenes, Mitsunobu reactions. It is involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethyl hydroxymethylphosphonate acts as a reactant for synthesis of α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies, dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition, phosphonates for anti-HIV-1 activity, homo and copolymers of phosphonated norbornenes, Mitsunobu reactions. It is involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in a well sealed container.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl hydroxymethylphosphonate |
| Densitet | 1.14 |
| Kokpunkt | 124°C to 126°C (3 mmHg) |
| Flampunkt | 110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.444 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 168.13 |
| Procent renhet | 85% |
| Kvalitet | Technical |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.