Läs mer
Diethyl iminodiacetate, 97%
Produktkod. 15447088
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447088 5 mL 5ml
15457088 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60608.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6290-05-7 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
It is mainly used for the manufacture of N-(Phosphonomethyl) iminodiacetic acid and glyphosate. Used as raw material for ion exchange resin; for rubbers, electroplating and food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is mainly used for the manufacture of N-(Phosphonomethyl) iminodiacetic acid and glyphosate. Used as raw material for ion exchange resin; for rubbers, electroplating and food additives.
Solubility
Moderately soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6290-05-7
MDL-nummer MFCD00041925
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl iminodiacetate
Densitet 1.056
Kvantitet 5 mL
Brytningsindex 1.435
Molekylformel C8H10ClN
Linjär formel HN(CH2CO2C2H5)2
Synonym 1-4-chlorophenyl ethanamine, 1-4-chlorophenyl ethylamine, 4-chloro-alpha-methylbenzylamine, 1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chloro-alpha-methyl benzylamine, 1-4-chlorophenyl-1-ethanamine, 1-4-chloro-phenyl-ethylamine, acmc-20amkz, acmc-20apje, acmc-209jma
Kokpunkt 208°C
Löslighetsinformation Moderately soluble in water.
InChI-nyckel PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 155.63
PubChem CID 97803
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.