Läs mer
Diethyl iminodiacetate, 98%
Produktkod. 10647371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647371 100 g Glasflaska 100g
10196903 5 g Glasflaska 5g
10517552 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407321000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6290-05-7 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6290-05-7
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00041925
InChI-nyckel LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799
PubChem CID 80502
IUPAC-namn etyl-2-[(2-etoxi-2-oxoetyl)amino]acetat
LEDER CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl iminodiacetate
Namnnotering 99%
Färg Gult
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 248.0°C
Flampunkt 104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HN(CH2COOC2H5)2
Brytningsindex 1.4350 to 1.4370
Kvantitet 100 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl iminodiacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.