Läs mer
Diethyl Iminodiacetate, TRC
Produktkod. 30377719
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30377719 500 mg
1 options
Produktkod. 30377719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD442270500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Iminodiacetate
CAS 6290-05-7
Molekylformel C8H15NO4
Kvantitet 500 mg
Synonym Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Iminodiethyl Diacetate, N,N-Bis(ethoxycarbonylmethyl)amine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)glycine Ethyl Ester, NSC 6950, [[(Ethoxycarbonyl)methyl]amino]acetic Acid Ethyl Ester, 66: PN: US20050107325 PAGE: 155 claimed protein, Diethyl Iminobis(acetate)
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetate
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.1001