Läs mer
Dietyljodmetylfosfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434684
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434684 25 g 25g
11424684 5 g 5g
11444684 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434684 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13697.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10419-77-9 | C5H12IO3P | 278.03 g/mol
Dietyljodmetylfosfonat används vid syntes av H2N -Tyr(tBu)-vinylsulfon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietyljodmetylfosfonat används vid syntes av H 2 N-Tyr(tBu)-vinylsulfon.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10419-77-9
Molekylformel C5H12IO3P
Molekylvikt (g/mol) 278.03
MDL-nummer MFCD00041386
InChI-nyckel PNFHTBDRPOJJTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl iodomethylphosphonate, diethyl iodomethyl phosphonate, phosphonic acid, iodomethyl-, diethyl ester, acmc-20al8r, diethyliodomethylphosphonate, diethyl iodomethanephosphonate, iodomethylphosphonic acid diethyl ester, diethyl iodomethylphosphonate 5g, iodomethyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 82616
IUPAC-namn 1-[etoxi(jodmetyl)fosforyl]oxietan
LEDER CCOP(=O)(CI)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl iodomethylphosphonate
Kokpunkt 112°C to 114°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4995
Kvantitet 25 g
Beilstein 1812052
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 278.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.