Läs mer
Diethyl isobutylmalonate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl isobutylmalonate |
| CAS | 10203-58-4 |
| Molekylformel | C11H20O4 |
| MDL-nummer | MFCD00026869 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C(OCC)C(CC(C)C)C(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.27 |
| Procent renhet | 98% |