Läs mer
Dietylisobutylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307286 5 g 5g
11317286 25 g 25g
11327286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09202.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10203-58-4 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10203-58-4
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.277
MDL-nummer MFCD00026869
InChI-nyckel OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
PubChem CID 25047
IUPAC-namn dietyl-2-(2-metylpropyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl isobutylmalonate
Densitet 0.97
Kokpunkt 225°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 5 g
Beilstein 1103030
Formel vikt 216.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.