Läs mer
Dietylisobutylmalonat, TRC
Produktkod. 30376513
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30376513 500 mg
1 options
Produktkod. 30376513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444365500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Molekylformel C11H20O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-(2-Methylpropyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, (2-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Ethyl 2-Ethoxycarbonyl-4-methylvalerate, NSC 68522
InChI formel InChI=1S/C11H20O4/c1-5-14-10(12)9(7-8(3)4)11(13)15-6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
LEDER O=C(C(C(OCC)=O)CC(C)C)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-(2-metylpropyl)propanedioat
Molekylvikt (g/mol) 216.27
Formel vikt 216.1362