Läs mer
Diethyl isocyanomethylphosphonate, 97%
Produktkod. 10620893 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10620893 1 mL Glass bottle 1ml
10647094 5 mL Glass bottle 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10620893 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369240010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 41003-94-5 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41003-94-5
Molekylformel C6H12NO3P
Molekylvikt (g/mol) 177.14
MDL-nummer MFCD00042951
InChI-nyckel ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isocyanomethylphosphonate, diethylisocyanomethylphosphonate, acmc-20al8q, diethoxycarbonyl methanisocyanide, diethyl isocyanomethyl phosphonate, diethoxyphosphinylmethyl isocyanide, isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester, isocyanomethylphosphononic acid diethyl ester, 1-ethoxy isocyanomethyl phosphoryl oxyethane
PubChem CID 2734699
IUPAC-namn 1-[ethoxy(isocyanomethyl)phosphoryl]oxyethane
LEDER CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl isocyanomethylphosphonate
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1050g/mL, 1.105
Kokpunkt 84°C to 87°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CNCH2P(O)(OC2H5)2
Brytningsindex 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 mL
Fieser 14,135
Formel vikt 177.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl isocyanomethylphosphonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.