Läs mer
Diethyl Isopropylmalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Isopropylmalonate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 202.1205 |