Läs mer
Dietylketomalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415113
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415113 5 g 5g
11425113 25 g 25g
11435113 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12771.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.152 g/mol
Dietylketomalonat, reagens som används i Wittig- och Aza-Wittig-reaktioner för syntes av triazoler respektive 2-azadiener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dietylketomalonat, reagens som används i Wittig- och
Aza-Wittig-reaktioner för syntes av triazoler respektive 2-azadiener.
Löslighet Fullständigt blandbar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-09-6
Molekylformel C7H10O5
Molekylvikt (g/mol) 174.152
MDL-nummer MFCD00009121
InChI-nyckel DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
IUPAC-namn dietyl-2-oxopropandioat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ketomalonate
Smältpunkt ∼-70°C
Densitet 1.142
Kokpunkt 208°C to 210°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 5 g
Beilstein 971873
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,5913
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 174.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ketomalonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketomalonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.