Läs mer
Dietylketomalonat, TRC
Produktkod. 30381933
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30381933 500 mg
1 options
Produktkod. 30381933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476633500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Ketomalonate
CAS 609-09-6
Molekylformel C7H10O5
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Oxomalonic Acid Diethyl Ester, Carbonyl Diethyl Malonate, Diethyl 2-Oxomalonate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dioate, Diethyl Mesoxalate, Diethyl Oxomalonate, Diethyl Oxopropanedioate, Ethoxycarbonyl Ethoxycarbonyl Ketone, Ethyl Ketomalonate, Ethyl Mesoxalate, Ethyl Oxomalonate, NSC 53478, Oxopropanedioic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-oxopropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Formel vikt 174.0528