Läs mer
Diethyl Ketone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 96-22-0 |
| Smältpunkt | -40°C |
| Densitet | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 101°C to 103°C/1013 mbar |
| Molekylformel | (C2H5)2CO |
| MDL-nummer | MFCD00009320 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Diethyl ketone, 3-Pentanone, Ethyl ketone, Diethyl ketone |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Kvalitet | Research |