missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl L-(-)-Malate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl L-(-)-Malate |
| CAS | 691-84-9 |
| Molekylformel | C8H14O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (S)-Ethyl Malate, (S)-Malic Acid Diethyl Ester, Diethyl (2S)-2-hydroxysuccinate, Diethyl (S)-(-)-2-Hydroxysuccinate, Diethyl (S)-2-Hydroxysuccinate, Diethyl (S)-Malate, Diethyl L-malate, L-Malic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C[C@H](O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl (2S)-2-hydroxybutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?