Läs mer
(+)-Dietyl L-tarrat, 98 %
Produktkod. 11474260
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474260 500 g 500g
11464260 100 g 100g
11433374 250 g 250g
11423374 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10641.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
(+)-Dietyl-L-tartrat används som ett kiralt hjälpmedel vid Sharpless enantioselektiv epoxidation av allylalkoholer, för enantioselektiv oxidation av Sharpless-typ av sulfider till sulfoxider och som kiral hjälpmedel vid den enantioselektiva konstruktionen av cyklopropaner från allyliska alkoholer som en-Symmon-reaktioner av simmon och S-alkoholer. Det används också som ett kiralt reagens i en mängd kemiska reaktioner, såsom syntesen av isokinolinalkaloider och arundsyra, som har använts vid behandling av akut ischemisk stroke.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+)-Dietyl-L-tartrat används som ett kiralt hjälpmedel vid Sharpless enantioselektiv epoxidation av allylalkoholer, för enantioselektiv oxidation av Sharpless-typ av sulfider till sulfoxider och som kiral hjälpmedel vid den enantioselektiva konstruktionen av cyklopropaner från allyliska alkoholer som en-Symmon-reaktioner av simmon och S-alkoholer. Det används också som ett kiralt reagens i en mängd kemiska reaktioner, såsom syntesen av isokinolinalkaloider och arundsyra, som har använts vid behandling av akut ischemisk stroke.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-91-2
Molekylformel C8H14O6
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00009143
InChI-nyckel YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
LEDER CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Diethyl L-tartrate
Smältpunkt 17 °C
Densitet 1.205
Kokpunkt 280 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 500 g
Beilstein 1727145
Merck Index 14,3855
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Optisk rotation +27° (c=1 i vatten)
IUPAC-namn dietyl (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat
Formel vikt 206.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.