Läs mer
(+)-Dietyl L-tartrat, 99+%
Produktkod. 10742591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10742591 100 mL Glasflaska 100ml
10634842 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10742591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168961000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-91-2
Molekylformel C8H14O6
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00009143
InChI-nyckel YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
IUPAC-namn dietyl (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Diethyl L-tartrate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 17 °C
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 280 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH(OH)CO2C2H5]2
Brytningsindex 1,4450 till 1,447
Kvantitet 100 mL
Beilstein 03, 512
Fieser 11,181; 13,276; 16,54
Merck Index 15, 3150
Specifikt rotationsförhållande +7,50° (20 °C prydligt)
Specifik rotation +7.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 206.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.