Läs mer
Dietyl L-(+)-tartrat, TRC
Produktkod. 30372932
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30372932 1 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 30372932 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4450401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (+)-Diethyl-L-Tartrate
CAS 87-91-2
Molekylformel C8 H14 O6
Kvantitet 1 g
Synonym (2R,3R)-2,3-dihydroxy-butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxy-butanedioic Acid Diethyl Ester, , 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl Ester Tartaric Acid, (+)-(R,R)-Diethyl Tartrate, (+)-Diethyl L-Tartrate, (R,R)-Diethyl Tartrate, (R,R)-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (+)-tartrate, Diethyl (2R,3R)-(+)-Tartrate, Diethyl (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinate, Diethyl (2R,3R)-Tartrate, Diethyl (R,R)-(+)-Tartrate, Diethyl (R,R)-Tartrate, Diethyl 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedicarboxylate, Diethyl L-(+)-Tartrate, Diethyl L-(+)-Tartrate, Diethyl L-Tartarate, Diethyl L-Tartrate, Diethyl Tartrate, Ethyl (+)-Tartrate, Ethyl Tartrate, L-Diethyl Tartrate, L-Tartaric Acid Diethyl Ester, NSC 44808, NSC 8878, L-(+)-DET, (+)-DETA
InChI formel InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
LEDER CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat
Molekylvikt (g/mol) 206.19
Formel vikt 206.079