Läs mer
Diethyl maleate, 97%
Produktkod. 11326696
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326696 1000 g 1kg
11306696 5 g 5g
11316696 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03876.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-05-9 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-05-9
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00009191
InChI-nyckel IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Synonym diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
PubChem CID 5271566
ChEBI CHEBI:68508
IUPAC-namn dietyl (Z)-but-2-endioat
LEDER CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl maleate
Smältpunkt -11°C
Densitet 1.064
Kokpunkt 221°C to 224°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1100825
Merck Index 14,3123
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.