Läs mer
Diethyl Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Maleate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5- |
| Formel vikt | 172.0736 |