Läs mer
Diethyl Malonate-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Malonate-13C2 |
| CAS | 77386-82-4 |
| Molekylformel | C513C2H12O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Propanedioic-1,3-13C2 Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1 |
| LEDER | CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl (1,3-^{13}C_{2})propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vikt | 162.0803 |