Läs mer
Dietylmalonat, 99 %
Produktkod. 11462837
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462837 2500 g 2500g
11452837 500 g 500g
11472837 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15468.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.10 SEK
    1179.65 SEK / 2500g
    Save 133.45 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160,169 g/mol
Dietylmalonat används i organisk syntes för framställning av alfa-arylmalonater, mono-substituerad och disubstituerad ättiksyra, barbiturater och konstgjorda smakämnen. Det är också involverat i syntesen av läkemedel som klorokin, butazolidin och barbital. Det fungerar som mellanliggande i syntesen av vitamin B1, vitamin B6, icke-steroida antiinflammatoriska medel jordbrukskemikalier och parfymer. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerar den med bensaldehyd för att få dietylbensylidenemalonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylmalonat används i organisk syntes för framställning av alfa-arylmalonater, mono-substituerad och disubstituerad ättiksyra, barbiturater och konstgjorda smakämnen. Det är också involverat i syntesen av läkemedel som klorokin, butazolidin och barbital. Det fungerar som mellanliggande i syntesen av vitamin B1, vitamin B6, icke-steroida antiinflammatoriska medel jordbrukskemikalier och parfymer. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerar den med bensaldehyd för att få dietylbensylidenemalonat.
Löslighet
Blandbar med etylalkohol, eter, kloroform och bensen. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-53-3
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.169
MDL-nummer MFCD00009195
InChI-nyckel IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC-namn dietylpropandioat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl malonate
Smältpunkt -50 °C
Densitet 1.055
Kokpunkt 198 °C till 200 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 2500 g
Beilstein 774687
Merck Index 14,3823
Löslighetsinformation Blandas med etylalkohol, eter, kloroform och bensen. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.