Learn More
Dietylmalonat, 99+%
Product Code. 10070760 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
missing translation for 'unitSize'
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10070760 25 g Glasflaska 25g
10599240 500 g Glasflaska 500g
10192280 1 kg Glasflaska 1kg
10073943 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
11935021 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 10070760 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 114450250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-53-3
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
InChI-nyckel IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC-namn dietylpropandioat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethyl malonate
Smältpunkt -50.0°C
Densitet 1.0550g/mL, 1.055
Kokpunkt 199.0°C
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4130 to 1.4150
Kvantitet 25 g
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Merck Index 15,3878
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viskositet 2.14 mPa.s (10°C)
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.