Läs mer
Diethyl Malonate-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Malonate-d2 |
| CAS | 4303-49-5 |
| Molekylformel | C7 D2 H10 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Propanedioic-2,2-d2 acid, 1,3-diethyl ester, Malonic-d2 acid, diethyl ester (7 CI,8 CI), Propanedioic-d2 acid, diethyl ester (9 CI), Diethyl malonate-2,2-d2, Malonic-2,2-D2 acid diethyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2,2-dideuteriopropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vikt | 162.086 g/mol |
| Visa mer |