Läs mer
Diethyl Malonate-d2, TRC
Produktkod. 30383256
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383256 1 g
30368926 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30383256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4444241G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4303-49-5
Molekylformel C7 D2 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 162.18
Synonym Propanedioic-2,2-d2 acid, 1,3-diethyl ester, Malonic-d2 acid, diethyl ester (7CI,8CI), Propanedioic-d2 acid, diethyl ester (9CI), Diethyl malonate-2,2-d2, Malonic-2,2-D2 acid diethyl ester
IUPAC-namn diethyl 2,2-dideuteriopropanedioate
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Malonate-d2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
Formel vikt 162.086