Läs mer
Diethyl Malonate, MP Biomedicals
Produktkod. 11432335 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432335 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11432335 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520600880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Malonate
CAS 105-53-3
Molekylformel C7H12O4
Kvantitet 100 g
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
InChI-nyckel IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CC(=O)OCC
IUPAC-namn dietylpropandioat
Molekylvikt (g/mol) 160.169
PubChem CID 7761
Formel vikt 160.17