Läs mer
Diethyl Malonate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898450
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898450 100 mL 100ml
15866270 500 mL 500ml
15876270 1 L 1 L
15808460 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15898450 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008980100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-53-3
Specifikationer
Smältpunkt -50°C
Densitet 1.055 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 199°C/1013 hPa
Molekylformel CH2(COOC2H5)2
MDL-nummer MFCD00009195
Kvantitet 100 mL
Synonym Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester, Diethyl malonate
Molekylvikt (g/mol) 160.17