Läs mer
Dietyl Malonat, TRC
Produktkod. 30006898
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30006898 10 g
1 options
Produktkod. 30006898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44442010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Malonate
CAS 105-53-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C7H12O4
Kvantitet 10 g
Synonym Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Malonic Acid Diethyl Ester, Propanedioic Acid Diethyl Ester, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane, Diethyl Propane-1,3-dioate, Diethyl Propanedioate, Ethyl Malonate, Malonate Diethyl Ester, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-, NSC 136903, NSC 8864;
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0736
Procent renhet >95%