Läs mer
Dietylmeso-2,5-dibromoadipat, 98 %
Produktkod. 11411250
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411250 25 g 25g
11401250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26347.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 869-10-3 | C10H16Br2O4 | 360,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869-10-3
Molekylformel C10H16Br2O4
Molekylvikt (g/mol) 360.04
MDL-nummer MFCD00075379
InChI-nyckel UBCNJHBDCUBIPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl 2,5-dibromoadipate, diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 1,6-diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromoadipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, 2,5-dibromo-, diethyl ester, diethyl2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromohexanedioic acid diethyl ester, acmc-1bjoi, diethylmeso-dibromoadipate, diethylmeso-2,5-dibromoadipate
PubChem CID 241588
IUPAC-namn dietyl-2,5-dibromhexandioat
LEDER CCOC(=O)C(Br)CCC(Br)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl meso-2,5-dibromoadipate
Smältpunkt 64 °C till 67 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 360.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.