Läs mer
Dietylmetylmalonat, TRC
Produktkod. 30388131
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388131 25 g
30378067 5 g
30379932 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44443025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-08-5
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Synonym 2-Methylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methylmalonate, Diethyl Methylpropanedioate, Diethyl alpha-Methylmalonate, NSC 8700
LEDER CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Methylmalonate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 174.0892