missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl Methylphosphonate-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Methylphosphonate-13C |
| CAS | 1342310-32-0 |
| Molekylformel | C413CH13O3P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Bis(diethoxyphosphinyl)methane-13C, DEMP-13C, Diethoxymethylphosphine Oxide-13C, Diethyl Methanephosphonate-13C, O,O-Diethyl Methylphosphonate-13C, P-Methyl-phosphonic Acid Diethyl Ester-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3/i3+1 |
| LEDER | [13CH3]P(=O)(OCC)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?