Läs mer
Diethyl n-Butyl-d9-malonate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-(n-Butyl-d9)malonate |
| CAS | 1189865-34-6 |
| Molekylformel | C11 2H9 H11 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H20O4/c1-4-7-8-9(10(12)14-5-2)11(13)15-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,4D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.33 |
| Formel vikt | 225.1926 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |