Läs mer
Diethyl n-butylmalonate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11391937
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391937 100 mL 100ml
11301947 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07539.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-08-4
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.28
MDL-nummer MFCD00009170
InChI-nyckel RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl butylmalonate, diethyl n-butylmalonate, butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-butylmalonate, ethyl butylmalonate, propanedioic acid, butyl-, diethyl ester, unii-cyy2q744wb, cyy2q744wb, n-butylmalonic acid diethyl ester, malonic acid, butyl-, diethyl ester
PubChem CID 67244
IUPAC-namn diethyl 2-butylpropanedioate
LEDER CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl n-butylmalonate
Densitet 0.982
Kokpunkt 236°C to 239°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 100 mL
Beilstein 608785
Merck Index 14,1576
Formel vikt 216.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.