missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl N,N-(3’-Pyridylmethylene)bis(carbamate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl N,N-(3'-Pyridylmethylene)bis(carbamate) |
| CAS | 2744-17-4 |
| Molekylformel | C12 H17 N3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O4/c1-3-18-11(16)14-10(15-12(17)19-4-2)9-6-5-7-13-8-9/h5-8,10H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17) |
| LEDER | CCOC(=O)NC(NC(=O)OCC)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | ethyl N-[(ethoxycarbonylamino)-pyridin-3-ylmethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vikt | 267.1219 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?