Läs mer
Dietyl n-propylmalonat, 99 %
Produktkod. 11470907
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470907 25 g 25g
11480907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23304.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2163-48-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Dietyl-n-propylmalonat användes vid syntesen av propylakrylsyra (PAA ).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietyl-n-propylmalonat användes vid syntesen av propylakrylsyra (PAA ).
Löslighet Löslig i diklormetan, etanol och etylacetat
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2163-48-6
Molekylformel C10H18O4
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00009168
InChI-nyckel GRRSDGHTSMJICM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl propylmalonate, diethyl 2-propylmalonate, 1,3-diethyl 2-propylpropanedioate, diethyl n-propylmalonate, diethylpropylmalonate, propylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl-n-propylmalonate, malonic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl propyl malonate
PubChem CID 16552
IUPAC-namn dietyl-2-propylpropandioat
LEDER CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl n-propylmalonate
Densitet 0.987
Kokpunkt 221°C to 222°C
Flampunkt 91°C (197°F)
Brytningsindex 1.4205
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate.
Formel vikt 202.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.