Läs mer
Dietyloxalacetatnatriumsalt, 95 %, praktiskt. Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10470841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10470841 100 g 100g
10106913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10470841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40876-98-0 | C8H11NaO5 | 210.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40876-98-0
Molekylformel C8H11NaO5
Molekylvikt (g/mol) 210.16
MDL-nummer MFCD00035571
InChI-nyckel UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
PubChem CID 44134875
IUPAC-namn natrium;1,4-dietoxi-1,4-dioxobut-2-en-2-olat
LEDER CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl oxalacetate sodium salt
Färg Beige till Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5OCOCH=C(ONa)COOC2H5
Kvantitet 100 g
Merck Index 14, 3836
Formel vikt 210.16
Procent renhet 95%
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl oxalacetate sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.