Läs mer
Diethyl oxalacetate sodium salt, 95%
Produktkod. 11487024
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487024 100 g 100g
11497024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487024 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21486.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40876-98-0 | C8H11NaO5 | 210.161 g/mol
Dietyloxalacetatnatriumsalt används vid framställning av oxaloättiksyra. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietyloxalacetatnatriumsalt används vid framställning av oxaloättiksyra. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten (1,2 g/L) (25 °C).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40876-98-0
Molekylformel C8H11NaO5
Molekylvikt (g/mol) 210.161
MDL-nummer MFCD00035571
InChI-nyckel UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
PubChem CID 44134875
IUPAC-namn natrium;1,4-dietoxi-1,4-dioxobut-2-en-2-olat
LEDER CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl oxalacetate sodium salt
Smältpunkt ∼185°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 4279609
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (1.2g/L) (25°C).
Formel vikt 210.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.