missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl Oxalate-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Oxalate-13C2 |
| CAS | 150992-84-0 |
| Molekylformel | C413C2H10O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Diethyl Ethanedioate-13C2, Diethyl Oxalate-13C2, Ethyl Oxalate-13C2, NSC 8851-13C2, Ethanedioic Acid, Diethyl Ester-13C2, Ethanedioic Acid, 1,2-Diethyl Ester-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1 |
| LEDER | O=[13C]([13C](OCC)=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl oxalate-13C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.13 |
| Formel vikt | 148.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?