Läs mer
Dietyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10487180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10487180 25 g Glasflaska 25g
15700819 500 g Glasflaska 500g
10784651 1 kg Glasflaska 1kg
10347430 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10207263 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10487180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159180250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-92-1
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
MDL-nummer MFCD00009119
InChI-nyckel WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC-namn dietyloxalat
LEDER CCOC(=O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl oxalate
Aciditet 0.01% max. (as oxalic acid)
Smältpunkt -41.0°C
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 185.0°C
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCO2C2H5
Brytningsindex 1.4085 to 1.4105
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Merck Index 15, 3142
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.