Läs mer
Dietyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471838
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471838 2500 g 2500g
11461838 500 g 500g
11481838 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14498.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Dietyloxalat används för att framställa aktiva farmaceutiska ingredienser (API ), plaster och färgämnesmellanprodukter. Det används också som lösningsmedel för cellulosaestrar, etrar, hartser, parfymer och lacker för elektronik. Det är involverat i transesterifieringsreaktionen med fenol för att få difenyloxalat. Det är också involverat i Claisen-kondensationsketosteroiderna för att framställa glyoxalylderivat. Vidare används det för att framställa sym-1,4-difenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazin. Utöver detta används det i mikroemulsionssyntesen av zinkoxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietyloxalat används för att framställa aktiva farmaceutiska ingredienser (API ), plaster och färgämnesmellanprodukter. Det används också som lösningsmedel för cellulosaestrar, etrar, hartser, parfymer och lacker för elektronik. Det är involverat i transesterifieringsreaktionen med fenol för att få difenyloxalat. Det är också involverat i Claisen-kondensationsketosteroiderna för att framställa glyoxalylderivat. Vidare används det för att framställa sym-1,4-difenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazin. Utöver detta används det i mikroemulsionssyntesen av zinkoxidnanopartiklar.
Löslighet Blandbar med alkoholer, eter och andra vanliga organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och baser. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-92-1
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00009119
InChI-nyckel WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC-namn dietyloxalat
LEDER CCOC(=O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl oxalate
Smältpunkt -41°C
Densitet 1.077
Kokpunkt 184°C to 186°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2525
Beilstein 606350
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3125
Löslighetsinformation Miscible with alcohols,ether and other common organic solvents.
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, diethyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.