Läs mer
Dietylfenyl ortoformat, 97 %
Produktkod. 11427044
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427044 10 g 10g
11437044 50 g 50g
11447044 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21498.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14444-77-0 | C11H16O3 | 196,246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14444-77-0
Molekylformel C11H16O3
Molekylvikt (g/mol) 196.246
MDL-nummer MFCD00009228
InChI-nyckel QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
PubChem CID 84440
IUPAC-namn dietoximetoxibensen
LEDER CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phenyl orthoformate
Smältpunkt -26°C
Densitet 1.015
Kokpunkt 103°C to 104°C (10 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.4795
Kvantitet 10 g
Beilstein 1872634
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.