Läs mer
Dietylfenylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439706
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439706 250 g 250g
11429706 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20234.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 83-13-6 | Molekylformel: C13H16O4 | Molekylvikt: 236,267 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-13-6
Molekylformel C13H16O4
Molekylvikt (g/mol) 236.267
MDL-nummer MFCD00009144
InChI-nyckel FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC-namn dietyl-2-fenylpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phenylmalonate
Smältpunkt 15 °C till 16 °C
Densitet 1.096
Kokpunkt 170 °C till 172 °C (14 mmHg)
Flampunkt 120 °C (248 °F)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 250 g
Beilstein 614465
Formel vikt 236.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.